2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8482-10G PC8482-1G PC8482-5G
APOSPC8482-10GEA 372 EUR
APOSPC8482-10G APOSPC8482-1G APOSPC8482-5G
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₇H₅F₂NO
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01764489
CAS-Nummer: 19064-16-5