2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8484-1G
APOSPC8484-1GEA 348 EUR
APOSPC8484-1G
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride
Formel: C₇H₄ClF₂NO
Molecular Weight: 191,57 g/mol
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027155
CAS-Nummer: 118591-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III