2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
PC8490-1G PC8490-250MG
APOSPC8490-1GEA 104 EUR
APOSPC8490-1G APOSPC8490-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂S
Molecular Weight: 223.23 g/mol
Schmelzpunkt: 211…213 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375293
CAS-Nummer: 886369-06-8