3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-25G PC8492-5G
APOSPC8492-25GEA 352 EUR
APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Molecular Weight: 285.02 g/mol
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116041
CAS-Nummer: 453565-90-7