3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC8493-1G PC8493-5G PC8493-25G
APOSPC8493-1GEA 58 EUR
APOSPC8493-1G APOSPC8493-5G APOSPC8493-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₃S
Siedepunkt: 80…84 °C/1mmHg
Dichte: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972750
CAS-Nummer: 886762-48-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR