2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
PC8499-1G PC8499-5G
APOSPC8499-1GEA 0 EUR
APOSPC8499-1G APOSPC8499-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₈H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03015196
CAS-Nummer: 74467-00-8