2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid, 2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-4-boronic acid
PC8515-1G
APOSPC8515-1GEA 122 EUR
APOSPC8515-1G
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid 98%
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid
Formel: C₇H₅BF₂O₄
Molecular Weight: 201,92 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08062343
CAS-Nummer: 126120-87-4