4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
PC8531-25G PC8531-5G PC8531-100G
APOSPC8531-25GEA 84.1 EUR
APOSPC8531-25G APOSPC8531-5G APOSPC8531-100G
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid 98%
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃BrClFO
Siedepunkt: 86…88 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 24…25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411584
CAS-Nummer: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II