4-Brom-3-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8537-100G
PC8537-5G
PC8537-25G
APOSPC8537-100GEA
0
EUR
APOSPC8537-100G
APOSPC8537-5G
APOSPC8537-25G
4-Brom-3-fluorphenol 97%
4-Brom-3-fluorphenol
Formel:
C₆H₄BrFO Siedepunkt: 96 °C/2,8mmHg Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051907 CAS-Nummer: 121219-03-2 |