Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl perfluoroethyl ether
PC8543-25G PC8543-5G
APOSPC8543-25GEA 1260 EUR
APOSPC8543-25G APOSPC8543-5G
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Pentafluoroethyl ethyl ether
Formel: C₄H₅F₅O
Molecular Weight: 164,08 g/mol
Siedepunkt: 29…30 °C
Dichte: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862046
CAS-Nummer: 22052-81-9
UN: 3271
ADR: 3,II