2-[1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8544-1G PC8544-250MG
APOSPC8544-1GEA 343 EUR
APOSPC8544-1G APOSPC8544-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyd 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyd
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O
Schmelzpunkt: 76,5…79.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817510
CAS-Nummer: 898289-61-7