3,5-Difluorbenzhydrazid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluorbenzohydrazid, 3,5-Difluorbenzoesäurehydrazid, 3,5-Difluorbenzol-1-carbohydrazid
PC8562-1G
PC8562-5G
PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA
33.5
EUR
APOSPC8562-1G
APOSPC8562-5G
APOSPC8562-10G
3,5-Difluorbenzhydrazid 97%
3,5-Difluorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₆F₂N₂O Molecular Weight: 172,13 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01310810 CAS-Nummer: 244022-63-7 |