Trifluor(pentafluorethoxy)ethylen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC8568-25G
PC8568-5G
APOSPC8568-25GEA
430
EUR
APOSPC8568-25G
APOSPC8568-5G
Trifluor(pentafluorethoxy)ethylen
Trifluor(pentafluorethoxy)ethylen
Formel:
C₄F₈O Molecular Weight: 216,03 g/mol Siedepunkt: 7,4 °C Dichte: 1,445 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02101232 CAS-Nummer: 10493-43-3 UN: 3154 ADR: 2.1, |