5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC8570-1G PC8570-500MG
APOSPC8570-1GEA 346 EUR
APOSPC8570-1G APOSPC8570-500MG
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈BrClFNO₂
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817442
CAS-Nummer: 952183-68-5