1-[2-(4-Fluoranilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Acetyl-2-[(4-fluorophenyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazole
PC8572-10G PC8572-1G PC8572-5G
APOSPC8572-10GEA 422 EUR
APOSPC8572-10G APOSPC8572-1G APOSPC8572-5G
1-[2-(4-Fluoranilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon
1-[2-(4-Fluoranilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon
Formel: C₁₂H₁₁N₂OFS
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01804834
CAS-Nummer: 952183-69-6