1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8574-5G PC8574-1G
APOSPC8574-5GEA 272 EUR
APOSPC8574-5G APOSPC8574-1G
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Formel: C₆Cl₂F₁₀
Siedepunkt: 109…110 °C/756mmHg
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862047
CAS-Nummer: 336-14-1