1-[2-(4-Fluoranilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Acetyl-2-[(4-fluorophenyl)amino]-1,3-thiazole
PC8575-1G PC8575-5G
APOSPC8575-1GEA 538 EUR
APOSPC8575-1G APOSPC8575-5G
1-[2-(4-Fluoranilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon
1-[2-(4-Fluoranilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon
Formel: C₁₁H₉N₂OFS
Schmelzpunkt: 217…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817444
CAS-Nummer: 952183-71-0