3-Brom-2-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
PC8581-25G PC8581-5G PC8581-100G
APOSPC8581-25GEA 49.3 EUR
APOSPC8581-25G APOSPC8581-5G APOSPC8581-100G
3-Brom-2-fluorbenzaldehyd 98%
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Schmelzpunkt: 41…46 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027089
CAS-Nummer: 149947-15-9