2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Lieferant: Apollo Scientific
PC8582-10G PC8582-1G PC8582-5G
APOSPC8582-10GEA 350 EUR
APOSPC8582-10G APOSPC8582-1G APOSPC8582-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Formel: C₉H₉BrFNS
Molecular Weight: 262,15 g/mol
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027142
CAS-Nummer: 937602-46-5