Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8585-1G
PC8585-5G
APOSPC8585-1GEA
263
EUR
APOSPC8585-1G
APOSPC8585-5G
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁F₄NO₂S Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369386 CAS-Nummer: 317319-21-4 |