2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8586-1G PC8586-250MG
APOSPC8586-1GEA 205 EUR
APOSPC8586-1G APOSPC8586-250MG
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃ClFNS
Molecular Weight: 221,73 g/mol
Schmelzpunkt: 167…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027133
CAS-Nummer: 1170404-43-9