3-Fluor-4-(trifluormethyl)thiobenzamid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8589-10G PC8589-1G PC8589-5G
APOSPC8589-10GEA 715 EUR
APOSPC8589-10G APOSPC8589-1G APOSPC8589-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)thiobenzamid
3-Fluor-4-(trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₅F₄NS
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369414
CAS-Nummer: 317319-16-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR