Methyl-5-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8598-100MG PC8598-1G
APOSPC8598-100MGEA 0 EUR
APOSPC8598-100MG APOSPC8598-1G
Methyl-5-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-5-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₁H₇F₃O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03012932
CAS-Nummer: 146137-92-0