Methyl-6-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8612-1G PC8612-5G
APOSPC8612-1GEA 163 EUR
APOSPC8612-1G APOSPC8612-5G
Methyl-6-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-6-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₁H₇F₃O₂S
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371545
CAS-Nummer: 863118-41-6