6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8616-1G PC8616-250MG PC8616-5G
APOSPC8616-1GEA 172 EUR
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG APOSPC8616-5G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃O₂S
Molecular Weight: 246.21 g/mol
Schmelzpunkt: 198…201 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07371544
CAS-Nummer: 142329-22-4