7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8617-1G PC8617-5G PC8617-10G
APOSPC8617-1GEA 0 EUR
APOSPC8617-1G APOSPC8617-5G APOSPC8617-10G
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃O₂S
Schmelzpunkt: 191…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027110
CAS-Nummer: 550998-66-8