5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8618-1G PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8618-1G APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formel: C₁₁H₇BrF₃NS
Molecular Weight: 322.15 g/mol
Schmelzpunkt: 68…69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04974053
CAS-Nummer: 850375-27-8