N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-nitro-N-(trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC8619-10G
PC8619-1G
PC8619-5G
APOSPC8619-10GEA
253
EUR
APOSPC8619-10G
APOSPC8619-1G
APOSPC8619-5G
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel:
C₉H₃ClF₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689680 CAS-Nummer: 167415-21-6 |