Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl [(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]acetate
PC8623-1G
PC8623-250MG
PC8623-500MG
PC8623-5G
APOSPC8623-1GEA
169
EUR
APOSPC8623-1G
APOSPC8623-250MG
APOSPC8623-500MG
APOSPC8623-5G
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Formel:
C₁₀H₁₁ClFNO₂ Molecular Weight: 231.66 g/mol Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689674 CAS-Nummer: 2344-98-1 |