6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8631-1G
PC8631-25G
PC8631-5G
APOSPC8631-1GEA
111
EUR
APOSPC8631-1G
APOSPC8631-25G
APOSPC8631-5G
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Formel:
C₉H₈FN₅ Molecular Weight: 205.2 g/mol Schmelzpunkt: 243…247 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973088 CAS-Nummer: 30530-42-8 |