1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H,9H-Hexadecafluoronon-1-yl toluene-4-sulphonate
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 599 EUR
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
Molecular Weight: 586.29 g/mol
Siedepunkt: 171.5 °C/2.3mmHg
Schmelzpunkt: 46.5 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085895
CAS-Nummer: 864-23-3