Methyl-2,5-difluor-4-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
PC8637-1G PC8637-5G PC8637-10G
APOSPC8637-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8637-1G APOSPC8637-5G APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluor-4-nitrobenzoat
Methyl-2,5-difluor-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Molecular Weight: 217,13 g/mol
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689670
CAS-Nummer: 924868-81-5