1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8638-1G
PC8638-5G
PC8638-10G
APOSPC8638-1GEA
336
EUR
APOSPC8638-1G
APOSPC8638-5G
APOSPC8638-10G
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₁F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 115…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124379 CAS-Nummer: 142818-02-8 |