4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8639-500MG PC8639-1G
APOSPC8639-500MGEA 0 EUR
APOSPC8639-500MG APOSPC8639-1G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₈ClFO₂
Molecular Weight: 250,66 g/mol
Schmelzpunkt: 270…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06201432
CAS-Nummer: 844878-86-0