3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8641-10G
PC8641-1G
PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA
1130
EUR
APOSPC8641-10G
APOSPC8641-1G
APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₉FO₃S Molecular Weight: 252,27 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00173430 CAS-Nummer: 303147-78-6 |