Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC8642-10G PC8642-1G PC8642-5G
APOSPC8642-10GEA 1690 EUR
APOSPC8642-10G APOSPC8642-1G APOSPC8642-5G
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₀ClFO₂
Molecular Weight: 264.69 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801758
CAS-Nummer: 886362-12-5