4-Chlor-1,1,1-trifluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8645-1G PC8645-5G
APOSPC8645-1GEA 110 EUR
APOSPC8645-1G APOSPC8645-5G
4-Chlor-1,1,1-trifluorbutan 97%
4-Chlor-1,1,1-trifluorbutan
Formel: C₄H₆ClF₃
Siedepunkt: 81 °C
Schmelzpunkt: –67.25 °C
Dichte: 1.2425 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 406-85-9
UN: 1993
ADR: 3 III