1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8647-10G PC8647-2G
APOSPC8647-10GEA 183 EUR
APOSPC8647-10G APOSPC8647-2G
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff 97%
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel: C₈H₇F₃N₂S
Schmelzpunkt: 142…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041189
CAS-Nummer: 1736-72-7