6-Fluor-m-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8655-1G
PC8655-25G
PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8655-1G
APOSPC8655-25G
APOSPC8655-5G
6-Fluor-m-toluonitril 98%
6-Fluor-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135,14 g/mol Siedepunkt: 204 °C Schmelzpunkt: 50…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134542 CAS-Nummer: 64113-84-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...