2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime

PC8674-1G PC8674-5G
APOSPC8674-1GEA 35 EUR
APOSPC8674-1G APOSPC8674-5G
2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim, technische Qualität
2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim
Formel: C₇H₅ClFNO
Molecular Weight: 173,57 g/mol
Schmelzpunkt: 133…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00837704
CAS-Nummer: 443-33-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR