4-Fluoroxindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-2-oxindole, 4-Fluorooxindole
PC8677-1G PC8677-5G PC8677-10G
APOSPC8677-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8677-1G APOSPC8677-5G APOSPC8677-10G
4-Fluoroxindol 97%
4-Fluoroxindol
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,140 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11849992
CAS-Nummer: 138343-94-9