4-Fluorthiobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorthiobenzoesäureamid
PC8678-1G PC8678-5G
APOSPC8678-1GEA 102 EUR
APOSPC8678-1G APOSPC8678-5G
4-Fluorthiobenzamid
4-Fluorthiobenzamid
Formel: C₇H₆FNS
Molecular Weight: 155.2 g/mol
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01313285
CAS-Nummer: 22179-72-2