2-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Trifluoromethylnicotinic acid
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
2-(Trifluormethyl)nicotinsäure
2-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191.11 g/mol
Schmelzpunkt: 184…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862052
CAS-Nummer: 131747-43-8