1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8685-100G
APOSPC8685-100GEA 121 EUR
APOSPC8685-100G
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol 98%
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300,9 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042578
CAS-Nummer: 202865-72-3