5-Amino-2-fluorophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8698-1G
APOSPC8698-1GEA
75.4
EUR
APOSPC8698-1G
5-Amino-2-fluorophenol 95+%
5-Amino-2-fluorophenol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127,118 g/mol Schmelzpunkt: 156…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185335 CAS-Nummer: 100367-48-4 |