5-Fluorisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
PC8701-1G
PC8701-25G
PC8701-5G
APOSPC8701-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8701-1G
APOSPC8701-25G
APOSPC8701-5G
5-Fluorisatosäureanhydrid
5-Fluorisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₄FNO₃ Molecular Weight: 181,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03300719 CAS-Nummer: 321-69-7 |