3-Fluorisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8703-1G PC8703-250MG PC8703-5G
APOSPC8703-1GEA 62.5 EUR
APOSPC8703-1G APOSPC8703-250MG APOSPC8703-5G
3-Fluorisatosäureanhydrid
3-Fluorisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄FNO₃
Molecular Weight: 181,1207 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06796569
CAS-Nummer: 174463-53-7