2-Chlor-3,5-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8712-5G
PC8712-25G
PC8712-50G
PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA
46.4
EUR
APOSPC8712-5G
APOSPC8712-25G
APOSPC8712-50G
APOSPC8712-100G
2-Chlor-3,5-difluoranilin 97%
2-Chlor-3,5-difluoranilin
Formel:
C₆H₄ClF₂N Schmelzpunkt: 26…28 °C Dichte: 1,434 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00134427 CAS-Nummer: 36556-60-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...