5-Brom-2-chlor-1,3-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3,5-difluorobromobenzene
PC8717-25G PC8717-5G PC8717-1G PC8717-100G
APOSPC8717-25GEA 46.4 EUR
APOSPC8717-25G APOSPC8717-5G APOSPC8717-1G APOSPC8717-100G
5-Brom-2-chlor-1,3-difluorbenzol 98%
5-Brom-2-chlor-1,3-difluorbenzol
Formel: C₆H₂BrClF₂
Molecular Weight: 227,4300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143420
CAS-Nummer: 176673-72-6