4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8721-100G PC8721-25G PC8721-5G
APOSPC8721-100GEA 458 EUR
APOSPC8721-100G APOSPC8721-25G APOSPC8721-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure 97%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Schmelzpunkt: 176…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155926
CAS-Nummer: 10009-25-3